Learn More
Irganox 1141 (>85%), TRC
Código de producto. 30007229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007229 50 mg 50 miligramos
30008517 10 mg 10 miligramos
30005220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI10121550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134701-20-5
Fórmula molecular C24H42O
Peso molecular (g/mol) 346.59
Sinónimo 2-(Hexadecan-2-yl)-4,6-dimethylphenol;2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol
Nombre IUPAC 2-hexadecan-2-il-4,6-dimetilfenol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(C)c1cc(C)cc(C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irganox 1141
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(3)23-19-20(2)18-22(4)24(23)25/h18-19,21,25H,5-17H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.3236