Learn More
Irganox 1076 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321836 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321836 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14373920AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 11
CAS 2082-79-3
Nombres de analitos o componentes Plastic additive 11
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C35 H62 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Plastic additive 11, 3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid octadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid octadecyl ester, 2,6-Di-tert-butyl-4-(octadecanoxycarbonylethyl)phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-[[(octadecyloxy)carbonyl]ethyl]phenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid octadecyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenol)propionic acid octadecyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid octadecyl ester, 4-Carboxyethyl)-2,6-di-tert-butyl-1-hydroxybenzene stearyl ester, ADK Stab AO 50, AO 4, AO 50, AT 76, Addiox 1016, Anox PP 18, Antioxidant 1076, Arenox A 76, Chemnox 1076, Chinox 1076, E 376, Hostanox 016, Hostanox M 016, Hostanox O 16, I 1076, IR 1076, IX 1076, Irganox 1068, Irganox 1076, Irganox 1076DWJ, Irganox 1906, Irganox 1976, Irganox I 1076, Irganox L 107, Irgastab PVC 76, JY 1076, KY 1076, L 107, M 4, Mark AO 50, Naugard 76, O 16, Octadecanyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenylpropanoate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionate, Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-oxyphenylpropionate, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate, Octadecyl 3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl 3-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl 3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzene]propionate, Octadecyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl β-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Octadecyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl β-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propenoate, Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Quantox 1076, Ralox 530, Selosol F 773, Songnox 1076, Sonox 1076, Stearyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Stearyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Stearyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Sumilizer BP 76, Tinogard TS, Tominokusu SS, Tominox SS, U 276, Ultranox 276, n-Octadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, n-Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, n-Octadecyl 3-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, n-Octadecyl β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, n-Octadecyl β-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)propionate, n-Octadecyl-3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate
Fórmula InChI InChI=1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 3-(3,5-diterbutil-4-hidroxifenil)propanoato de octadecilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 530.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.4699 g/mol