Learn More
Irganox 1035, TRC
Código de producto. 30408253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408253 100 g -
30391238 50 g -
30388783 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI764153100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41484-35-9
Fórmula molecular C38 H58 O6 S
Peso molecular (g/mol) 642.93
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 1,1'-(thiodi-2,1-ethanediyl) ester, Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, thiodi-2,1-ethanediyl ester (9CI), 2,2-Thiodiethylene bis-[(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 2,2'-Thiodiethyl bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 2,2'-Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate], 2,2'-Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], 2-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 2,2'-thiobisethanol diester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid thiodi-2,1-ethanediyl ester, 3-Thia-1,5-pentanediol bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], AO 75, Anox 70, Antioxidant 1035, Bis[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-2-oxyethyl] sulfide, Bis[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]ethyl] sulfide, Chinox 1035, Chinox S 35, Durad AX 15, Fenozan 30, IR 1035, Irganox 1035, Irganox 1035FF, Irganox L 1035, Irganox L 115, L 115, Naugard EL 50, S 35, Thiodi(2,1-ethanediyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], Thiodiethylene bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate), Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Thiodiethylene glycol bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], Thiodiethylene glycol bis[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate], Thiodiethylene glycol bis[β-(4-hydroxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl)propionate]
Nombre IUPAC 2-[2-[3-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)propanoiloxi]etilsulfanil]etil-3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoato
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCCSCCOC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irganox 1035
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C38H58O6S/c1-35(2,3)27-21-25(22-28(33(27)41)36(4,5)6)13-15-31(39)43-17-19-45-20-18-44-32(40)16-14-26-23-29(37(7,8)9)34(42)30(24-26)38(10,11)12/h21-24,41-42H,13-20H2,1-12H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.3954