Learn More
Irgacure 127, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane |
| CAS | 474510-57-1 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone], 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane, Irgacure 127 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O4/c1-20(2,24)18(22)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(23)21(3,4)25/h5-12,24-25H,13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C(=O)c1ccc(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-1-[4-[[4-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)fenil]metil]fenil]-2-metilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.413 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.167 |