Learn More
Irgacure 127, CTR
Código de producto. 30394779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394779 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30394779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI764155500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane
CAS 474510-57-1
Fórmula molecular C21 H24 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone], 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane, Irgacure 127
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-20(2,24)18(22)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(23)21(3,4)25/h5-12,24-25H,13H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(=O)c1ccc(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)O)cc1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-[4-[[4-(2-hidroxi-2-metilpropanoil)fenil]metil]fenil]-2-metilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 340.413
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.167