missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRE1/ERN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16805685 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16805685 20 μL 20 microlitros
16895675 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16805685

Marca: Proteintech 275281AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IRE1 alpha is the endoplasmic reticulum to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. IRE1 alpha protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals. Specifically, IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viability under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER. Depletion of IRE1p through the expression of a domit negative form of IRE1p has no effect on transfected cells, but cell death via apoptosis occurs under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.

Especificaciones

Antígeno IRE1/ERN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ERN1
N.º de referencia del gen O75460
Alias de gen ERN1, hIRE1p, Inositol requiring protein 1, IRE1, Ire1 alpha, IRE1P
Símbolos de los genes ERN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IRE1; ERN1 Fusion Protein Ag25580
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.