Learn More
MedChemExpress IRBP (1-20), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.14% |
| CAS | 298202-25-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2194.59 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (45.57 mM∣Need ultrasonic) |