Learn More
Irbesartan, MedChemExpress
Código de producto. 16492056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492056 500 mg 500 miligramos
16481396 200 mg 200 miligramos
16474297 50 mg 50 miligramos
16408418 10 mg 10 miligramos
16408176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0202
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Irbesartan (SR-47436) is an orally active Ang II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB). Irbesartan can relax the blood vessels, low blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. Irbesartan can be used for the research of high blood pressure, heart failure, and diabetic kidney disease.
Irbesartan (SR-47436) is an orally active Ang II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB). Irbesartan can relax the blood vessels, low blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. Irbesartan can be used for the research of high blood pressure, heart failure, and diabetic kidney disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irbesartan
Forma física Solid
CAS 138402-11-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SR-47436 BMS-186295
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C=C2)C(CCCC)=NC15CCCC5
Peso molecular (g/mol) 428.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53
Porcentaje de pureza 98.98%