Learn More
Irbesartán, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irbesartan |
| CAS | 138402-11-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Irbesartan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C25 H28 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Mostrar más |