Learn More
Thermo Scientific Chemicals Irbesartán
Código de producto. 16554314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16554314 5 g 5 g
16544314 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554314 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465250050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 138402-11-6 | C25H28N6O | 428.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138402-11-6
Fórmula molecular C25H28N6O
Peso molecular (g/mol) 428.54
Clave InChI YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-butil-3-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenil]-4-il]metil}-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-ona
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irbesartan
Punto de fusión 180.0°C to 182.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53