Learn More
R&D Systems™ Irbesartán
Código de producto. 18715318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18715318 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18715318 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5798/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent AT1 antagonist
Irbesartan is a potent angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonist (IC50 = 1.3 nM). Displays antihypertensive activity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 138402-11-6
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Angiotensin AT1 Receptor Antagonists
Fórmula molecular C25H28N6O
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53
Pureza >98%