Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Calentador de infrarrojos IRB 6
Código de producto. 10204811
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
Hasta 700 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10204811 Hasta 700 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10204811 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 9066 000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Caliente las muestras en 6 zonas de calefacción separadas de 60 x 60 mm cada una hasta 700 °C sin llama abierta. El calentador de infrarrojos IRB 6 Edmund Bühler GmbH™ permite que cada unidad se utilice y se controle individualmente.
  • Cada calentador se puede usar y controlar individualmente
  • Incluye 6 IRB 1 con soportes en cruz, 1 unidad de control de potencia LR 6
  • Temperatura máx.: cada uno 700 °C
  • Potencia de calentamiento: 6 de 200 W ( 1200 W máx.)
  • Zona de calefacción: 6 x 60 x 60 mm
  • Control de potencia: 6 controles continuos de 0 a 100 %
  • Dimensiones (An x F x Al): 697 x 305 x 122 mm
  • Temperatura ambiente máx.: 30°C
Especificaciones
Controlador LR 6
Fondo (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 122 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Incluye 6 IRB 1 con soportes en cruz, 1 unidad de control de potencia LR 6
Anchura (métrico) 697 mm
Temperatura (métrico) Hasta 700 °C
Para utilizar con (aplicación) Las muestras se pueden calentar en seis áreas de calentamiento independientes