Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Calentador de infrarrojos IRB 2
Código de producto. 10430162
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De 30 °C a 900 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10430162 De 30 °C a 900 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10430162 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 6063 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    634.00€ / paquete de 1
    Ahorro 96.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Ideal para tareas de calentamiento rápido sin llama abierta hasta 900 °C.
  • Incluye control de potencia integrado y soporte transversal
  • Velocidad de calentamiento rápida hasta 900 °C
  • Zona de calefacción: 100 x 100 mm
  • Potencia de calentamiento: 800 W
  • Control de potencia: control continuo entre 0 y 100 %
  • Temperatura ambiente máx.: 30°C
Especificaciones
Controlador Control continuo entre 0 y 100 %
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 150 x 170 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Vataje 800 W
Peso (métrico) 2,5kg
Temperatura (métrico) De 30 °C a 900 °C