Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Calentador de infrarrojos IRB 1
Código de producto. 10409472
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
700 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10409472 700 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10409472 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 6060 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    318.08€ / paquete de 1
    Ahorro 36.92€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Ideal para tareas de calentamiento rápido sin llama abierta hasta 700 °C.
  • Incluye dispositivo básico con soporte en cruz 
  • Temperatura máx.: 700°C
  • Potencia de calentamiento: 250 W
  • Zona de calefacción: 60 x 60 mm
  • Dimensiones totales (An × F × Al): 100 x 105 x 105 mm
  • Temperatura ambiente máx.: 30°C
Especificaciones
Fondo (métrico) 105 mm
Altura (métrico) 105 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Modelo IRB 1
Peso (métrico) 0,7 kg
Anchura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Calefactores por infrarrojos
Temperatura (métrico) 700 °C
Para utilizar con (aplicación) Tareas de calentamiento rápido sin llama abierta hasta máx. 700 °C