Learn More
IRAK4-IN-7, MedChemExpress
Código de producto. 16474308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16474308 10 mg 10 miligramos
16467027 5 mg 5 miligramos
16465226 100 mg 100 miligramos
16450637 50 mg 50 miligramos
16410136 2 mg 2 miligramos
5 options
Código de producto. 16474308
Marca: Medchem Express HY109585
MedChemExpress IRAK4-IN-7 is a selective, potent and orally active interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor, extracted from patent WO2015104688 (example 1). IRAK4-IN-7 has the potential for cancer and inflammatory diseases treatment.
IRAK4-IN-7 is a selective, potent and orally active interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor, extracted from patent WO2015104688 (example 1). IRAK4-IN-7 has the potential for cancer and inflammatory diseases treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK4-IN-7
CAS 1801343-74-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.89 mg/mL (33.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C2=CC=C(N)N=C2)=N1)NC3=CN=C4C(OC(N5CCOCC5)=N4)=C3
Peso molecular (g/mol) 417.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.42
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease