Learn More
IRAK4-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496367 5 mg 5 miligramos
16473638 10 mg 10 miligramos
16462806 25 mg 25 miligramos
16434726 100 mg 100 miligramos
16410037 50 mg 50 miligramos
16400949 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101922
MedChemExpress IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.
IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK4-IN-1
Forma física Solid
CAS 1820787-94-7
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (42.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC2=C(N=CN=C2N[C@@H]3CC[C@@H](N4CCOCC4)CC3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 337.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.42
Porcentaje de pureza 99.0%