Learn More
Tocris Bioscience™ IRAK3 Degrader 23
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18784454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18784454 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18784454 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7983/5
IRAK3 PROTAC™ Degrader
IRAK3 Degrader 23 is a potent and selective IRAK3 PROTAC™ Degrader (DC50 = 2 nM; Dmax = 98% in THP1 cells and primary macrophages), requires CRBN and IRAK3 binding for Degrader activity. Also inhibits CDK11, CDK8, TRKC and GSG2 (IC50 values are 16 nM, 36 nM, 100 nM and 110 nM respectively).PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-5-[4-[2-[1-[4-[4-[cis-4-[(5-isopropylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-yl)amino]cyclohexyl]-piperazin-1-yl]-4-oxo-butanoyl]-4-piperidyl]ethyl]piperazin-1-yl]-isoindoline-1,3-dione
CAS 2712600-00-3
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C47H63N11O6
Pureza 0.98