Learn More
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
Descripción
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide |
| CAS | 509093-47-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Other Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C20H21N5O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.41 |
| Pureza | >98% |