Learn More
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
IRAK4 and IRAK1 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5665/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).Especificaciones
| N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide | |
| 509093-47-4 | |
| 50 mg |