Learn More
IRAK inhibitor 6, MedChemExpress
Código de producto. 16435618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16435618 10 mg 10 miligramos
16421787 50 mg 50 miligramos
16408317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK inhibitor 6
CAS 1042672-97-8
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(N2CCOCC2)=CC=C1NC(C3=CSC(C4=CC=CN=C4)=N3)=O
Peso molecular (g/mol) 396.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.46
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation