Learn More
IRAK inhibitor 4, MedChemExpress
Código de producto. 16488307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16488307 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16488307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13278
MedChemExpress IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK inhibitor 4
CAS 1012104-68-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35F3N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1
Peso molecular (g/mol) 620.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.66
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation