Learn More
IRAK inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16468307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468307 5 mg 5 miligramos
16415618 10 mg 10 miligramos
16401787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13276
MedChemExpress IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK inhibitor 2
CAS 928333-30-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.23 mM)
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C3C=CC(NCC4=CC=CO4)=NN32
Peso molecular (g/mol) 306.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.32
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation