Learn More
IRAK inhibitor 1, MedChemExpress
Descripción
IRAK inhibitor 1 is a potent IRAK-4 inhibitor with IC50 of 216 nM, is poorly active against JNK-1 and JNK-2 with IC50 of 3.801 μM, and >10 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IRAK inhibitor 1 |
| CAS | 1042224-63-4 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19N5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (56.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(C2=CN=C3N2C=CC=C3)=CC=CC(NC4CCNCC4)=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 293.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.37 |
| Mostrar más |