Learn More
IRAK-1-4 Inhibitor I, MedChemExpress
Código de producto. 16485648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485648 10 mg 10 miligramos
16476166 100 mg 100 miligramos
16471817 50 mg 50 miligramos
16438347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13329
MedChemExpress IRAK-1-4 Inhibitor I is an inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinase 1/4 (IRAK 1/4) with IC50s of 0.2 μM and 0.3 μM, respectively.
IRAK-1-4 Inhibitor I is an inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinase 1/4 (IRAK 1/4) with IC50s of 0.2 μM and 0.3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IRAK-1-4 Inhibitor I
CAS 509093-47-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo IRAK-1/4 Inhibitor I
Información de solubilidad DMF : 25 mg/mL (63.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.65 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=NC3=CC=CC=C3N2CCN4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 395.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.41
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation