Learn More
Thermo Scientific Chemicals IR-125, grado láser
Código de producto. 10331541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331541 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10321541 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10503524 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331541 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 412545000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3599-32-4
Fórmula molecular C43H47N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 774.967
Número MDL MFCD00013078
Clave InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nombre IUPAC sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IR-125
Punto de fusión 235.0°C
Índice Merck 15, 5002
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 784nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 774.97
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a verde
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • IR-125
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.