Learn More
IQGAP1 Mouse, anti-Human, Clone: 2E11A2, Proteintech
Código de producto. 18005025 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18005025 150 μL 150 microlitros
18005515 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005025 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 685881IG150UL
 Artículo restringido
En stock
Mouse Monoclonal Antibody
The IQGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IQGAP1. This antibody recognizes human, rat antigen. The IQGAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno IQGAP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 2E11A2
Concentración 500 μg/mL
Símbolos de los genes HUMORFA01, IQGAP1, KIAA0051, p195, SAR1
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8826
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1