missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQGAP1 Monoclonal Antibody (OTI5F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17512584
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17512584 30 μL 30 microlitros
17592574 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17512584 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809922S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IQGAP1 Monoclonal antibody specifically detects IQGAP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno IQGAP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IQGAP1
N.º de referencia del gen P46940
Alias de gen AA682088; Cdc42-Rac1 effector protein; D7Ertd237e; D7Ertd257e; DISP2; DISPB; HUMORFA01; IQ motif containing GTPase activating protein 1; IQGAP1; KIAA0051; mKIAA0051; p195; Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1; RasGAP-like with IQ motifs; SAR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 464-609 of human IQGAP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8826
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.