Learn More
IQ-1S free acid, MedChemExpress
Descripción
IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IQ-1S free acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 23146-22-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H9N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.42 mM) |
| SMILES | O/N=C1C2=C(C3=NC4=CC=CC=C4N=C3\1)C=CC=C2 |
| Mostrar más |