Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Código de producto. 16492936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492936 25 mg 25 miligramos
16480417 50 mg 50 miligramos
16436767 5 mg 5 miligramos
16414068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10593
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IQ 1
CAS 331001-62-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N4O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 362.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease