Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Código de producto. 16436767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16436767 5 mg 5 miligramos
16480417 50 mg 50 miligramos
16414068 10 mg 10 miligramos
16492936 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16436767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105935mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IQ 1
CAS 331001-62-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 362.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease