Learn More
Melford IPTG, libre de dioxano, no mamífero
Description
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia: Isopropil-BD-tio-galactopiranósido de origen vegetal D-galactosa
- Número CAS: 367-93-1
- Fórmulamolecular:C9H18O5S
- Peso molecular: 238,3
Specifications
Specifications
| CAS | 367-93-1 |
| Fórmula molecular | C9H18O5S |
| Cantidad | 5 g |