Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxane-free
Código de producto. 10849040 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10849040 25 g 25 g
10213090 1 g 1 g
10725471 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10849040 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    301.65€ / 25 g
    Ahorro 61.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Induzca la expresión de genes bajo el control del operón lac en procedimientos de clonación y expresión de proteínas.
IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) es un análogo sintético de la lactosa altamente estable. Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se utiliza para inducir la expresión de genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal (n.º R0941) para determinar el fenotipo lac en la detección de colonias blancas o azules.
Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se emplea para inducir la expresión de los genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal para determinar el fenotipo lac en la selección de colonias blancas o azules.
La solución acuosa de IPTG 100 mM lista para su uso no es tóxica, es estable y se filtra a través de una membrana de 0,22 μm y formulada para uso directo en la detección de colonias blancas o azules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropiltiogalactósido
Concentración 0,1 mM
Tipo de producto Solución de IPTG
Cantidad 25 g
Formulario Polvo