Learn More
R&D Systems™ IPTG
Descripción
IPTG is an used in combination with X-GAL (Cat. No. 5510) in cloning procedures requiring expression of β-galactosidase activity. Non-metabolizable analog of galactose.
This product has <0.1% dioxane content.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| CAS | 367-93-1 |
| Sinónimo | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| Cantidad | 10 g |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Buffers, Chelators and Reagents |
| Fórmula molecular | C9H18O5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |
| Forma física | Sólido |
| Mostrar más |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use