Learn More
MedChemExpress IPTG
Código de producto. 16426918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16426918 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 16426918 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15921
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress IPTG is a molecular mimic of allolactose, a lactose metabolite that triggers transcription of the lac operon, and it is therefore used to induce protein expression where the gene is under the control of the lac operator.
Especificaciones
CAS 367-93-1
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM)
Sinónimo Isopropyl β-D-thiogalactoside
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Cantidad 10 g
Peso molecular 238.3 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 95.0%