Learn More
Melford IPTG
Código de producto. 30018360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018360 5 g 5 g
30018359 25 g 25 g
30018361 50 g 50 g
30018358 100 g 100 g
30018357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30018360 Proveedor Melford N.º de proveedor I560005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
IPTG se combina con X-GAL para detectar colonias o células lac+ en un ensayo colorimétrico.
IPTG se combina con X-GAL para detectar colonias o células lac+ en un ensayo colorimétrico. Distingue los recombinantes (blanco) de los no recombinantes (azul) en estrategias de clonación utilizando vectores como Lambda-11, M13mp 18 y 19, pUC18 y 19, pUR222 que contienen el gen lacZ.
Libre de dioxano
Contenido de agua: < 0,49%
Especificaciones
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Cantidad 5 g