Learn More
Thermo Scientific™ Solución de IPTG, lista para su uso
Código de producto. 11863943 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11863943 10 x 1,5 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11863943 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.25€
    94.65€ / paquete de 10
    Ahorro 4.60€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Induzca la expresión de genes bajo el control del operón lac en procedimientos de clonación y expresión de proteínas.
IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) es un análogo sintético de la lactosa altamente estable. Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se utiliza para inducir la expresión de genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal (n.º R0941) para determinar el fenotipo lac en el cribaje de colonias blancas o azules.
Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se emplea para inducir la expresión de los genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal para determinar el fenotipo lac en la selección de colonias blancas o azules.
La solución acuosa de IPTG 100 mM lista para su uso no es tóxica, es estable y se filtra a través de una membrana de 0,22 μm y formulada para uso directo en la detección de colonias blancas o azules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropiltiogalactósido
Concentración 0,1 M
Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas
Tipo de producto Solución de IPTG
Cantidad 10 x 1,5 mL
Formulario Líquido