Learn More
IPSU, MedChemExpress
Código de producto. 16463386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463386 25 mg 25 miligramos
16448517 5 mg 5 miligramos
16412017 50 mg 50 miligramos
16405868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13796
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress IPSU is a selective, orally available and brain penetrant OX2R antagonist with a pKi of 7.85.
IPSU is a selective, orally available and brain penetrant OX2R antagonist with a pKi of 7.85.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IPSU
CAS 1373765-19-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N5O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.98 mM)
SMILES COC1=CC=NC(N(CC2)CCC2(C3=O)CCCN3CC4=CNC5=CC=CC=C54)=N1
Peso molecular (g/mol) 405.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.49
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation