Learn More
Tocris Bioscience™ Ipsapirone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001410 50 mg 50 miligramos
18044482 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001410 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1869/50
Selective 5-HT1A agonist
Selective 5-HT1A receptor agonist (Ki = 10 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95847-70-4
Fórmula molecular C19H23N5O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipsapirone
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.48
Pureza >99%
Peso molecular 401.485