Learn More
Iprovalicarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iprovalicarb |
| CAS | 140923-17-7 |
| Fórmula molecular | C18 H28 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Methylethyl N-[(1S)-2-methyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl]amino]carbonyl]propyl]carbamate (ACI), Carbamic acid, [(1S)-2-methyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl]amino]carbonyl]propyl]-, 1-methylethyl ester (9CI), Fencaramid, Iprovalicarb, SZX 0722 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O3/c1-11(2)16(20-18(22)23-12(3)4)17(21)19-14(6)15-9-7-13(5)8-10-15/h7-12,14,16H,1-6H3,(H,19,21)(H,20,22)/t14?,16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-3-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilamino]-1-oxobutan-2-il]carbamato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.21 |