Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iprovalicarb |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 140923-17-7 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 164°C |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | Isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 320.43 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |