Learn More
Iproplatino, TRC
Código de producto. 30010914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010914 50 mg 50 miligramos
30006562 100 mg 100 miligramos
30008887 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI74052050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62928-11-4
Fórmula molecular 2[C3 H9 N] . 2 [Cl] . Pt . 2[O H]
Peso molecular (g/mol) 418.221
Sinónimo Dichlorodihydroxybis(isopropylamine)platinum
Nombre IUPAC platino; propan-2-amina; dicloruro; Dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Cl-].[Cl-].[Pt].CC(C)N.CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iproplatin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H9N.2ClH.2H2O.Pt/c2*1-3(2)4;;;;;/h2*3H,4H2,1-2H3;2*1H;2*1H2;/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.0572