Learn More
Ipronidazol, TRC
Código de producto. 17990345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990345 100 mg 100 miligramos
17914005 50 mg 50 miligramos
17921615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI747000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14885-29-1
Fórmula molecular C7 H11 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 169.18
Sinónimo Imidazole, 2-isopropyl-1-methyl-5-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-isopropyl-5-nitroimidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole, Ipropran, NSC 109212, Ro 07-1554
Nombre IUPAC 1-metil-5-nitro-2-propano-2-illimidazol
SMILES CC(C)c1ncc([N+](=O)[O-])n1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipronidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0851
Porcentaje de pureza >95%