Learn More
Ipronidazol-N-desmetil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Ipronidazole |
| CAS | 13373-32-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethyl Ipronidazole |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2-(1-Methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-(1-Methylethyl)-4-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-4-nitroimidazole, 2-Isopropyl-5-nitroimidazole |
| SMILES | CC(C)c1ncc([nH]1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Cantidad | 10 mg |