Learn More
Ipronidazol-d3 (1-metil-d3), CDN
Código de producto. 30318453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30318453 0.005 g 0.01 g
30311644 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318453 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND81880.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipronidazole D3
CAS 1015855-83-0
Fórmula molecular C7 2H3 H8 N3 O2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo 1 H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-, Ipronidazole D3, Ipronidazole D3 (N-methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5 H,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Nombre IUPAC 5-nitro-2-propan-2-il-1-(trideuteriometil)imidazol
Peso molecular (g/mol) 172.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.104 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity