Learn More
Ipronidazol (1000 ug/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipronidazole |
| CAS | 14885-29-1 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 O2 |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | Imidazole, 2-isopropyl-1-methyl-5-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-isopropyl-5-nitroimidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole, Ipropran, NSC 109212, Ro 07-1554 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-5-nitro-2-propan-2-ilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0851 |
| Mostrar más |