Learn More
Iproniazid phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16428486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0886
MedChemExpress Iproniazid phosphate is a non-selective, irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor of the hydrazine class. Iproniazid phosphate has antidepressive activity.
Iproniazid phosphate is a non-selective, irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor of the hydrazine class. Iproniazid phosphate has antidepressive activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iproniazid phosphate
CAS 305-33-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16N3O5P
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (360.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.37 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NNC(C)C.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 277.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.21
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation