Learn More
Fosfato de iproniazida, LoGiCal
Código de producto. 30464121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464121 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464121 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1107.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iproniazid Phosphate
CAS 305-33-9
Nombres de analitos o componentes Iproniazid Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N3 O . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, phosphate (1:1), Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide, phosphate (1:1) (8CI), 1-Isonicotinyl-2-isopropylhydrazine phosphate, 1-Isopropyl-2-isonicotinylhydrazine phosphate, Iproniazid dihydrogen phosphate, Iproniazid phosphate, Iproniazide phosphate, Marsilid phosphate, NSC 81850
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O.H3O4P/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8;1-5(2,3)4/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13);(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NNC(=O)c1ccncc1.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico; N'-propan-2-ilpiridina-4-carbohidrazida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 277.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0828 g/mol