Learn More
Iprodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iprodione |
| CAS | 36734-19-7 |
| Fórmula molecular | C13 H13 Cl2 N3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Imidazolidinecarboxamide, 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-1-imidazolidinecarboxamide, Chipco 26019, Civet, Glycophen, Glycophene, Iprodial, Iprodin, Iprodione, Kidan, LFA 2043, Promidione, Quintalic, RP 26019, Rovral, Rovral 500 Aqua, Rovral 50WP, Rovral Aquaflo, Rovral Flo, Rovral Flo 255SC, Rovral Green GT, Rovral PM, Verisan, Xiuan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-dioxo-N-propan-2-ilimidazolidina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 330.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0334 |