Learn More
Iprodiona, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12919274 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12919274 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12919274 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2272
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Iprodiona36734-19-71000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iprodione
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 36734-19-7, 26635-64-3
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C13H13Cl2N3O3
Número MDL MFCD00055353
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-dioxo-N-(propan-2-il)imidazolidina-1-carboxamida
Solvent or Matrix Isooctane
Peso molecular (g/mol) 330.17
PubChem CID 37517
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28909
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio