Learn More
Iprodiona-d5 (3,5-diclorofenil-2,4,6-d3; hidantoína-5,5-d2), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iprodione-d5 |
| CAS | 1215631-57-4 |
| Fórmula molecular | C13 2H5 H8 Cl2 N3 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7 H,6H2,1-2H3,(H,16,20)/i3D,4 D,5 D,6D2 |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(N2C(=O)N(C(=O)NC(C)C)C([2 H])([2 H])C2=O)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 5,5-dideuterio-3-(3,5-dicloro-2,4,6-trideuteriofenil)-2,4-dioxo-N-propan-2-ilimidazolidina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 335.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.0648 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |